Få mere at vide
Triethyl-2-phosphonopentanoat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11307278
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11307278 2 g 2g
11317278 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11307278 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 030413.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 35051-49-1 | C11H23O5P | 266.274 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35051-49-1
Molekylær formel C11H23O5P
Molekylvægt (g/mol) 266.274
MDL nummer MFCD00015163
InChI nøgle BUPVIVDUPRDDFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethyl 2-phosphonopentanoate, ethyl 2-diethoxyphosphoryl pentanoate, pentanoic acid, 2-diethoxyphosphinyl-, ethyl ester, valeric acid, 2-diethylphosphono-, ethyl ester, alpha-carbethoxybutylphosphonic acid, diethyl ester, triethyl 2-phosphonovalerate, phosphonic acid, alpha-carbethoxybutyl-, diethyl ester, ethyl 2-diethoxyphosphoryl pentanoate #, diethyl 1-ethoxycarbonyl butylphosphonate
PubChem CID 98244
IUPAC navn ethyl-2-diethoxyphosphorylpentanoat
SMIL CCCC(C(=O)OCC)P(=O)(OCC)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triethyl 2-phosphonopentanoate
Farve Farveløs
Kogepunkt 98°C (2 mmHg)
Lineær formel (C2H5O)2P(O)[CH(C3H7)CO2C2H5]
Mængde 2 g
Formel vægt 266.27
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske