Få mere at vide
Triethyl-2-phosphonobutyrat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10702843 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10702843 5 mL Glasflaske 5ml
10243052 25 mL Glasflaske 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10702843 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 368780050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 17145-91-4 | Molekylformel: C10H21O5P | Molekylvægt: 252,25 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
For dannelse af C-C-binding (olefinering)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17145-91-4
Molekylær formel C10H21O5P
Molekylvægt (g/mol) 252.25
MDL nummer MFCD00041347
InChI nøgle GYUCVQSNZFRDRL-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethyl 2-phosphonobutyrate, ethyl 2-diethoxyphosphoryl butanoate, ethyl 2-diethylphosphono butyrate, butanoic acid, 2-diethoxyphosphinyl-, ethyl ester, triethyl 2-phosphonobutanoate, .alpha.-diethylphosphono butanoic acid, ethyl ester, butyric acid, 2-phosphono-, triethyl ester, butyric acid, triethyl ester, triethyl 2-phosphonobu-tyrate, triethyl-2-phosphono butyrate
PubChem CID 229053
IUPAC navn ethyl-2-diethoxyphosphorylbutanoat
SMIL CCC(C(=O)OCC)P(=O)(OCC)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triethyl 2-phosphonobutyrate
Navn note 98%
Farve Farveløs
Tæthed 1.0640g/mL
Kogepunkt 152,0 °C til 154,0 °C (14,0 mmHg)
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (O)P(CH3CH2O)2CH(CH2CH3)C(O)OCH2CH3
Brydningsindeks 1,4315 til 1,4335
Mængde 5 mL
Specifik vægtfylde 1.064
Formel vægt 252.25
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triethyl 2-phosphonobutyrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.