Få mere at vide
Triethyl 2-fosfonobutyrat, 97%
Artikelnummer. 11327356
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11327356 25 g 25g
11317356 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11327356 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09329.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
CAS: 17145-91-4 | C10H21O5P | 252,247 g/mol
Reaktant brugt til fremstilling af furospinosulin-1 og analoger som hypoxi-selektive antitumormidler, aminoquinoliner som beta-site amyloid precursor protein spaltende enzym 1 (BACE1) hæmmere og potentielle anti-Alzheimers lægemidler, phenylpropansyre peroxisom proliferator-receptor (PPAR-aktiveret)α -selektive agonister som ikke-alkoholiske steatohepatitis (NASH)-forebyggende midler, PPAR-agonister med phenethylphenylphthalimide skelet afledt af thalidomid-relaterede LXR-antagonister, hakbesparendeγ -sekretasehæmmere afledt af PPAR-agonistbibliotek og plakotenin via Diels-Alder-reaktion, som et potentielt anticancermiddel, naturligt fundet i Okinawan-svamp af slægten Plakortis.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Reaktant brugt til fremstilling af furospinosulin-1 og analoger som hypoxi-selektive antitumormidler, Aminoquinoliner som beta-site amyloid precursor protein spaltende enzym 1 (BACE1) hæmmere og potentielle ′anti-Alzheimers lægemidler, phenylpropansyre peroxisome proliferator (PPARaktiveret receptor)α -selektive agonister som ikke-alkoholiske steatohepatitis (NASH)-forebyggende midler, PPAR-agonister med phenethylphenylphthalimide skelet afledt af thalidomid-relaterede LXR-antagonister, hakbesparendeγ -sekretasehæmmere afledt af PPAR-agonistbibliotek og plakotenin via Diels-Alder-reaktion, som et potentielt anticancermiddel, naturligt fundet i Okinawan-svamp af slægten Plakortis.
Opløselighed
Ikke blandbar eller vanskelig at blande med vand.
Noter
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17145-91-4
Molekylær formel C10H21O5P
Molekylvægt (g/mol) 252.247
MDL nummer MFCD00041347
InChI nøgle GYUCVQSNZFRDRL-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethyl 2-phosphonobutyrate, ethyl 2-diethoxyphosphoryl butanoate, ethyl 2-diethylphosphono butyrate, butanoic acid, 2-diethoxyphosphinyl-, ethyl ester, triethyl 2-phosphonobutanoate, .alpha.-diethylphosphono butanoic acid, ethyl ester, butyric acid, 2-phosphono-, triethyl ester, butyric acid, triethyl ester, triethyl 2-phosphonobu-tyrate, triethyl-2-phosphono butyrate
PubChem CID 229053
IUPAC navn ethyl-2-diethoxyphosphorylbutanoat
SMIL CCC(C(=O)OCC)P(=O)(OCC)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triethyl 2-phosphonobutyrate
Tæthed 1.064
Kogepunkt 105 °C til 106 °C (2 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.433
Mængde 25 g
Beilstein 1789280
Opløselighedsinformation Ikke blandbar eller svær at blande med vand.
Formel vægt 252.25
Procent renhed 97%