Få mere at vide
Triethyl 2-fluoro-2-fosfonoacetat, 96 %
Artikelnummer. 11374825
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11374825 25 g 25g
11354825 1 g 1g
11364825 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11374825 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17913.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2356-16-3 | C8H16FO5P | 242,183 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2356-16-3
Molekylær formel C8H16FO5P
Molekylvægt (g/mol) 242.183
MDL nummer MFCD00134400
InChI nøgle FVPISMANESAJQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethyl 2-fluoro-2-phosphonoacetate, 2-fluoro-2-phosphonoacetic acid triethyl ester, ethyl 2-diethoxyphosphoryl-2-fluoroacetate, triethyl phosphonofluoroacetate, ethyl diethoxyphosphoryl fluoro acetate, triethyl-2-fluoro-2-phosphonoacetate, acetic acid, diethoxyphosphinyl fluoro-, ethyl ester, 2-fluoro-2-phosphonoacetic acidtriethylester, diethyl ethoxycarbonyl fluoromethyl phosphonate, diethoxyphosphinyl fluoroacetic acid ethyl ester
PubChem CID 2734865
IUPAC navn ethyl-2-diethoxyphosphoryl-2-fluoracetat
SMIL CCOC(=O)C(F)P(=O)(OCC)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triethyl 2-fluoro-2-phosphonoacetate
Tæthed 1.194
Kogepunkt 75 °C (0,01 mmHg)
Flammepunkt 73 °C (163 °F)
Brydningsindeks 1.425
Mængde 25 g
Beilstein 1912161
Formel vægt 242.19
Procent renhed 96%