Få mere at vide
Triethyl-1,1,2-ethanetricarboxylat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10627302 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10627302 100 g Glasflaske 100g
10636714 5 g Glass bottle 5g
10285330 25 g Glass bottle 25g
10217213 500 g Glass bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10627302 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 139611000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7459-46-3 | C11H18O6 | 246.259 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7459-46-3
MDL nummer MFCD00009154
InChI nøgle TVWZLLYAJDSSCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethyl 1,1,2-ethanetricarboxylate, 1,1,2-ethanetricarboxylic acid, triethyl ester, 2-ethoxycarbonyl-succinic acid diethyl ester, triethyl ethane tricarboxylate, 1,1,2-triethyl ethane-1,1,2-tricarboxylate, triethyl ethane-1,2,2-tricarboxylate, ethane-1,1,2-tricarboxylic acid triethyl ester, ethane-1,1,2-tricarboxylic acid, triethyl ester, diethyl 2-ethoxycarbonyl butane-1,4-dioate, acmc-209ovd
PubChem CID 81961
IUPAC navn triethylethan-1,1,2-tricarboxylat
SMIL CCOC(=O)CC(C(=O)OCC)C(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triethyle1, 1, 2-ethanetricarboxylate
Farve Farveløs
Tæthed 1.07g/mL
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C11H18O6
Lineær formel C2H5O2CCH2CH(CO2C2H5)2
Brydningsindeks 1.4280 to 1.4300 (20°C, 589nm)
Mængde 100 g
Beilstein 02, 813
Molekylvægt (g/mol) 246.259
Formel vægt 246.26
Procent renhed ≥98.5%
Fysisk form Væske