Få mere at vide
Triethyl 1,1,2-ethanetricarboxylate, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11318565
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11318565 25 g 25g
11308565 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11318565 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12014.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7459-46-3
Molekylær formel C11H18O6
Molekylvægt (g/mol) 246.259
MDL nummer MFCD00009154
InChI nøgle TVWZLLYAJDSSCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethyl 1,1,2-ethanetricarboxylate, 1,1,2-ethanetricarboxylic acid, triethyl ester, 2-ethoxycarbonyl-succinic acid diethyl ester, triethyl ethane tricarboxylate, 1,1,2-triethyl ethane-1,1,2-tricarboxylate, triethyl ethane-1,2,2-tricarboxylate, ethane-1,1,2-tricarboxylic acid triethyl ester, ethane-1,1,2-tricarboxylic acid, triethyl ester, diethyl 2-ethoxycarbonyl butane-1,4-dioate, acmc-209ovd
PubChem CID 81961
IUPAC navn triethylethan-1,1,2-tricarboxylat
SMIL CCOC(=O)CC(C(=O)OCC)C(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triethyl 1,1,2-ethanetricarboxylate
Tæthed 1.074
Kogepunkt 104°C to 105°C (1 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.43
Mængde 25 g
Beilstein 1796294
Formel vægt 246.26
Procent renhed 99%