Få mere at vide
Triethoxyvinylsilane, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 78-08-0 |
| Tæthed | 0.91 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 156°C/1013 hPa |
| Molekylær formel | (C2H5O)3SiCH=CH2 |
| MDL nummer | MFCD00009063 |
| Mængde | 100 mL |
| Synonym | Triethoxyvinylsilane, O,O′,O′′-Triethylvinylsilanetriol, Vinyltriethoxysilane, Triethoxyvinylsilane |
| Molekylvægt (g/mol) | 190.31 |
| Grad | Research |