Få mere at vide
Triethoxyvinylsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triethoxyvinylsilane |
| Navn note | 97% |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0.9000g/mL |
| Kogepunkt | 160 °C til 161 °C |
| Flammepunkt | 34 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 96% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | H2C=CHSi(OC2H5)3 |
| Vis mere |