Få mere at vide
Triethoxyvinylsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10498320 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10498320 25 g Glasflaske 25g
10721261 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10498320 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 174610250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-08-0
Molekylær formel C8H18O3Si
Molekylvægt (g/mol) 190.31
MDL nummer MFCD00009063
InChI nøgle FWDBOZPQNFPOLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym vinyltriethoxysilane, triethoxyvinylsilane, silane, ethenyltriethoxy, triethoxy vinyl silane, polyscience vtes, triethoxyvinylsilicane, vtes, silane a 151, ethenyl triethoxy silane, silane, triethoxyvinyl
PubChem CID 6516
SMIL CCO[Si](OCC)(OCC)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triethoxyvinylsilane
Navn note 97%
Farve Farveløs
Tæthed 0.9000g/mL
Kogepunkt 160°C to 161°C
Flammepunkt 34°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2C=CHSi(OC2H5)3
Brydningsindeks 1.3970 to 1.399
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 0.9
Opløselighedsinformation Solubility in water: decomposes in water. Other solubilities: soluble in chloroform
IUPAC navn ethenyltriethoxysilan
Formel vægt 190.32
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Triethoxyvinylsilane
Mention d'avertissement
  • Advarsel
Catégorie de danger
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Mention de danger
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Conseils de prudence
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Triethoxyvinylsilane
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.