Få mere at vide
Triethoxysilan, 96%
Artikelnummer. 11449567
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11449567 250 g 250g
11429567 10 g 10g
11439567 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11449567 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22063.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 998-30-1 | C6H15O3Si | 163,268 g/mol
Triethoxysilan er råmateriale til syntese af silantilsætningsmiddel og siliciumolie. Det bruges som et reduktionsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Triethoxysilan er råmateriale til syntese af silantilsætningsmiddel og siliciumolie. Det bruges som et reduktionsmiddel.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselig i organiske opløsningsmidler.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, stærke syrer, baser, vand/fugt. Opbevares under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 998-30-1
Molekylær formel C6H15O3Si
Molekylvægt (g/mol) 163.268
MDL nummer MFCD00009061
InChI nøgle PKDCQJMRWCHQOH-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethoxysilane, silane, triethoxy, unii-8t460wdh89, c6h16o3si, si oet 3h;, c2h5o 3sih, 4-01-00-01359 beilstein handbook reference, triethoxysilane 10g, triethoxysilyl modified poly 1,2-butadiene, poly 1,2-butadiene , triethoxysilyl modified
PubChem CID 6327710
IUPAC navn triethoxysilicium
SMIL CCO[Si](OCC)OCC
Especificaciones
Kogepunkt 134 °C til 135 °C
Kemisk navn eller materiale Triethoxysilane
Smeltepunkt -170 °C
Mængde 250 g
Flammepunkt 26 °C (78 °F)
Brydningsindeks 1.377
Følsomhed Fugtfølsom
Tæthed 0.885
Lineær formel (CH3CH2O)3SiH
FN nummer UN3384
Beilstein 1738989
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand. Opløseligt i organiske opløsningsmidler.
Formel vægt 164.28
Procent renhed 96%
Mostrar más Mostrar menos
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.