Få mere at vide
Triethoxysilane, 96%
Artikelnummer. 11429567
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11429567 10 g 10g
11439567 50 g 50g
11449567 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Product Code. 11429567 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B22063.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 998-30-1 | C6H15O3Si | 163.268 g/mol
Triethoxysilan er råmateriale til syntese af silantilsætningsmiddel og siliciumolie. Det bruges som et reduktionsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Triethoxysilan er råmateriale til syntese af silantilsætningsmiddel og siliciumolie. Det bruges som et reduktionsmiddel.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselig i organiske opløsningsmidler.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, stærke syrer, baser, vand/fugt. Opbevares under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 998-30-1
Molekylær formel C6H15O3Si
Molekylvægt (g/mol) 163.268
MDL nummer MFCD00009061
InChI nøgle PKDCQJMRWCHQOH-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethoxysilane, silane, triethoxy, unii-8t460wdh89, c6h16o3si, si oet 3h;, c2h5o 3sih, 4-01-00-01359 beilstein handbook reference, triethoxysilane 10g, triethoxysilyl modified poly 1,2-butadiene, poly 1,2-butadiene , triethoxysilyl modified
PubChem CID 6327710
IUPAC navn triethoxysilicium
SMIL CCO[Si](OCC)OCC
Specifications
Kogepunkt 134°C to 135°C
Kemisk navn eller materiale Triethoxysilane
Smeltepunkt -170°C
Mængde 10 g
Lineær formel (CH3CH2O)3SiH
FN nummer UN3384
Beilstein 1738989
Flammepunkt 26°C (78°F)
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in organic solvents.
Formel vægt 164.28
Procent renhed 96%
Brydningsindeks 1.377
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 0.885
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Triethoxysilane
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Triethoxysilane