Få mere at vide
Triethoxyoctylsilane, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 2943-75-1 |
| Smeltepunkt | -75.5°C |
| Tæthed | 0.87 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 98°C to 99°C/2.7 hPa |
| MDL nummer | MFCD00039883 |
| Mængde | 100 mL |
| Synonym | Triethoxyoctylsilane, n-Octyltriethoxysilane, Triethoxyoctylsilane |
| Molekylvægt (g/mol) | 276.49 |
| Grad | Research |