Få mere at vide
Triethoxy(isobutyl)silane, 95%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triethoxy(isobutyl)silane |
| CAS | 17980-47-1 |
| Molekylær formel | C10H24O3Si |
| MDL nummer | MFCD00069084 |
| Mængde | 1 kg |
| SMIL | CC(C)C[Si](OCC)(OCC)OCC |
| Molekylvægt (g/mol) | 220.38 |
| Procent renhed | 95% |