Få mere at vide
Triethanolamine, Millipore™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 21°C |
| Tæthed | 1.12 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 360°C/1013 hPa (decomposition) |
| Molekylær formel | N(CH2CH2OH)3 |
| MDL nummer | MFCD00002855 |
| Mængde | 1 L |
| Synonym | Triethanolamine, Tris(2-hydroxyethyl)amine, 2,2′,2′′-Trihydroxytriethylamine, TEA, Triethanolamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 149.19 |
| Grad | Research |