Få mere at vide
Triethanolamine Hydrochloride, Millipore™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 180.24°C |
| Tæthed | 1.3539 g/cm3 at 20°C |
| MDL nummer | MFCD00012596 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | Triethanolamine hydrochloride, 2,2′,2′′-Nitrilitriethanol hydrochloride, Triethanolamine hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 149.19 (free base basis) |
| Grad | Research |