Få mere at vide
Triethanolaminhydrochlorid, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11955271 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11955271 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10582381 5 g Glasflaske 5g
10477960 100 g Glasflaske 100g
10285500 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11955271 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 170050025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 637-39-8
Molekylær formel C6H16ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 185.648
MDL nummer MFCD00012596
InChI nøgle HHLJUSLZGFYWKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethanolamine hydrochloride, tea-hydrochloride, triethanolammonium chloride, 2,2',2-nitrilotriethanol hydrochloride, ethanol, 2,2',2-nitrilotris-, hydrochloride, 2,2',2-nitrilotrisethanol hydrochloride, unii-r297uj9qdy, tris 2-hydroxyethyl ammonium chloride, tris 2-hydroxyethyl amine hydrochloride, r297uj9qdy
PubChem CID 101814
IUPAC navn 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]ethanol;hydrochlorid
SMIL C(CO)N(CCO)CCO.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triethanolamine hydrochloride
Navn note P.A.
Farve Hvid
Tab ved tørring 1,0% maks. (105 °C)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Plastflaske
Lineær formel (HOCH2CH2)3N·HCl
Mængde 2.5 kg
Formel vægt 185.65
Procent renhed ≥99.0%
Fysisk form Krystallinsk pulver