Artikelnummer. 10477960
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
Mængde
Emballage
unitSize
10477960
100 g
Glasflaske
100g
10582381
5 g
Glass bottle
5g
10285500
500 g
Glasflaske
500g
11955271
2.5 kg
Plastflaske
2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer.
10477960
Leverandør
Thermo Scientific Acros
Leverandørnr.
170051000
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Kemiske identifikatorer
CAS
637-39-8
Molekylær formel
C6H16ClNO3
Molekylvægt (g/mol)
185.648
MDL nummer
MFCD00012596
InChI nøgle
HHLJUSLZGFYWKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym
triethanolamine hydrochloride, tea-hydrochloride, triethanolammonium chloride, 2,2',2-nitrilotriethanol hydrochloride, ethanol, 2,2',2-nitrilotris-, hydrochloride, 2,2',2-nitrilotrisethanol hydrochloride, unii-r297uj9qdy, tris 2-hydroxyethyl ammonium chloride, tris 2-hydroxyethyl amine hydrochloride, r297uj9qdy
PubChem CID
101814
IUPAC navn
2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]ethanol;hydrochlorid
SMIL
C(CO)N(CCO)CCO.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale
Triethanolamine hydrochloride
Navn note
p.a.
Farve
Hvid
Tab ved tørring
1.0% max. (105°C)
Infrarødt spektrum
Authentic
Analyseprocentområde
99+%
Emballage
Glasflaske
Lineær formel
(HOCH2 CH2 )3 N·HCl
Mængde
100 g
Formel vægt
185.65
Procent renhed
≥99.0%
Fysisk form
Krystallinsk pulver
Vis mere
Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores
Privatlivspolitik .
Ser du en mulighed for forbedring?