Få mere at vide
Triethanolaminhydrochlorid, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11417627
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11417627 5000 g 5000g
11407627 250 g 250g
11497617 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11417627 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15678.0I
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Proteinrensningsreagens Triethanolaminhydrochlorid tjener som et proteinrensningsreagens, en emulgator og et overfladeaktivt middel. Det bruges i undersøgelsen af kemisk tværbinding af chloroplast-koblingsfaktor og fungerer som et medium til analyse af adenosindiphosphat (ADP). Det fungerer som et organisk additiv ved formaling af cementklinker og som kompleksdannende middel for aluminiumioner i vandige opløsninger. Det bruges til neutralisering af fedtsyrer og justering af buffer pH samt bruges til at opløse olier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Proteinrensningsreagens Triethanolaminhydrochlorid fungerer som et proteinrensningsreagens, en emulgator og et overfladeaktivt middel. Det bruges i undersøgelsen af kemisk tværbinding af chloroplast-koblingsfaktor og fungerer som et medium til analyse af adenosindiphosphat (ADP). Det fungerer som et organisk additiv ved formaling af cementklinker og som kompleksdannende middel for aluminiumioner i vandige opløsninger. Det bruges til neutralisering af fedtsyrer og justering af buffer pH samt bruges til at opløse olier.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Inkompatibel med syrer, syrechlorider, syreanhydrider og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 637-39-8
Molekylær formel C6H16ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 185.648
MDL nummer MFCD00012596
InChI nøgle HHLJUSLZGFYWKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethanolamine hydrochloride, tea-hydrochloride, triethanolammonium chloride, 2,2',2-nitrilotriethanol hydrochloride, ethanol, 2,2',2-nitrilotris-, hydrochloride, 2,2',2-nitrilotrisethanol hydrochloride, unii-r297uj9qdy, tris 2-hydroxyethyl ammonium chloride, tris 2-hydroxyethyl amine hydrochloride, r297uj9qdy
PubChem CID 101814
IUPAC navn 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]ethanol;hydrochlorid
SMIL C(CO)N(CCO)CCO.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triethanolamine hydrochloride
Smeltepunkt 177 °C til 179 °C
Lineær formel (HOCH2CH2)3N·HCl
Mængde 5000 g
Beilstein 3909940
Følsomhed Hygroskopisk
Merck Index 14,9665
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 185.65
Procent renhed ≥99%