Få mere at vide
Triethanolamin, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3737624 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 L
Emballage:
Metal tromle
Pakningsstørrelse:
25 L
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10793914
Brand: Thermo Scientific Acros 421630250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 102-71-6
Molekylvægt (g/mol) 149.19
MDL nummer MFCD00002855
InChI nøgle GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethanolamine, trolamine, 2,2',2-nitrilotriethanol, sterolamide, daltogen, tris 2-hydroxyethyl amine, triethylolamine, nitrilotriethanol, trihydroxytriethylamine, thiofaco t-35
PubChem CID 7618
ChEBI CHEBI:28621
IUPAC navn 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]ethanol
SMIL C(CO)N(CCO)CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triethanolamine
Smeltepunkt 21.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.1245g/mL
Kogepunkt 360.0°C
Flammepunkt 190°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Metal tromle
Molekylær formel C6H15NO3
Lineær formel (HOCH2CH2)3N
Brydningsindeks 1.4840 to 1.4860
Mængde 25 L
Fieser 01,1196
Merck Index 15, 9830
Specifik vægtfylde 1.1245
Opløselighedsinformation Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: miscible with alcohol,methanol and acetone,soluble in chloroform,slichtly soluble in benzene and ether,soluble 4.2% in benzene; 1.6% in ether; 0.4% in,carbon tetrachloride and < 0.1% in n-he
Viskositet 600 mPa.s (25°C)
Formel vægt 149.19
Procent renhed 99+%
Fysisk form Olieagtig væske