Få mere at vide
Tridodecylamin, 90%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10250041 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10250041 100 g Glasflaske 100g
10240041 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10250041 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 421621000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 102-87-4 | C36H75N | 522 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 102-87-4
Molekylær formel C36H75N
Molekylvægt (g/mol) 522
MDL nummer MFCD00008971
InChI nøgle SWZDQOUHBYYPJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym tridodecylamine, trilaurylamine, tri-n-dodecylamine, alamine 304, tridodecyl amine, adogen 360, 1-dodecanamine, n,n-didodecyl, n,n-didodceyl-1-dodecanamine, n,n-didodecyl-1-dodecanamine, unii-sf36t21u17
PubChem CID 7624
IUPAC navn N,N-didodecyldodecan-1-amin
SMIL CCCCCCCCCCCCN(CCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tridodecylamine
Navn note 95%
Smeltepunkt 16°C
Farve Gul
Tæthed 0.8200g/mL
Kogepunkt 450°C
Flammepunkt 216°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 90%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3(CH2)11)3N
Brydningsindeks 1.4568 to 1.4588
Mængde 100 g
Specifik vægtfylde 0.82
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 522
Procent renhed 90%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tridodecylamine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.