missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tridocosahexaenoylglycerol, TRC

Artikelnummer. 30455847
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30455847 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30455847 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT8763335MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tridocosahexaenoylglycerol
CAS 124596-98-1
Molekylær formel C114H138O12
Mængde 5 mg
Synonym DHA 85TG, DHA Oil, EPAX 0525TG, Meganol D, (all-Z)-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic Acid 1,2,3-Propanetriyl Ester
InChI formel InChI=1S/C69H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-52-55-58-61-67(70)73-64-66(75-69(72)63-60-57-54-51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)65-74-68(71)62-59-56-53-50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7-12,16-21,25-30,34-39,43-48,52-57,66H,4-6,13-15,22-24,31-33,40-42,49-51,58-65H2,1-3H3/b10-7-,11-8-,12-9-,19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,30-27-,37-34-,38-35-,39-36-,46-43-,47-44-,48-45-,55-52-,56-53-,57-54-
SMIL O=C(CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)OCC(OC(CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O)COC(CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O
IUPAC navn propane-1,2,3-triyl (4Z,4'Z,4''Z,7Z,7'Z,7''Z,10Z,10'Z,10''Z,13Z,13'Z,13''Z,16Z,16'Z,16''Z,19Z,19'Z,19''Z)-tris(docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoate)
Molekylvægt (g/mol) 1023.51
Formel vægt 1022.74
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.