Få mere at vide
Tridihexethylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30457078
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30457078 100 mg
30455576 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30457078 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT775050100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tridihexethyl Chloride
CAS 4310-35-4
Molekylær formel C21 H36 N O . Cl
Mængde 100 mg
Synonym Benzenepropanaminium','γ-cyclohexyl-N,N,N-triethyl-γ-hydroxy-','chloride (1:1), (3-Cyclohexyl-3-hydroxy-3-phenylpropyl)triethylammonium chloride (7CI), Ammonium','(3-cyclohexyl-3-hydroxy-3-phenylpropyl)triethyl-','chloride (8CI), Benzenepropanaminium','γ-cyclohexyl-N,N,N-triethyl-γ-hydroxy-','chloride (9CI), 3-Diethylamino-1-cyclohexyl-1-phenyl-1-propanol-ethochloride, Pathilon chloride, Tridihexethyl chloride
InChI formel InChI=1S/C21H36NO.ClH/c1-4-22(5-2,6-3)18-17-21(23,19-13-9-7-10-14-19)20-15-11-8-12-16-20;/h7,9-10,13-14,20,23H,4-6,8,11-12,15-18H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
SMIL [Cl-].CC[N+](CC)(CC)CCC(O)(C1CCCCC1)c2ccccc2
IUPAC navn (3-cyclohexyl-3-hydroxy-3-phenylpropyl)-triethylazanium; chlorid
Molekylvægt (g/mol) 353.97
Formel vægt 353.2485