missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tridemorph, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Tridecyl-2,6-dimethylmorpholine |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C19H39NO/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-20-16-18(2)21-19(3)17-20/h18-19H,4-17H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 297.3032 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?