Få mere at vide
Tridecane, TRC
Artikelnummer. 30426437
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30426437 1 g
30424731 5 g
30422232 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30426437 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT0781451G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 629-50-5
Molekylær formel C13 H28
Molekylvægt (g/mol) 184.36
Synonym Tridecane, Cactus Normal Paraffin N 13, N 13, N 13 (paraffin), NSC 66205, Paraffin N 13, n-Tridecane
IUPAC navn Tridekanen
SMIL CCCCCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Tridecane
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C13H28/c1-3-5-7-9-11-13-12-10-8-6-4-2/h3-13H2,1-2H3
Formel vægt 184.2191