missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tridecafluorohexanesulfonic Acid Potassium Salt (Mixture of Isomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Perfluorohexanesulfonic acid potassium salt |
| CAS | 3871-99-6 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C6 F13 O3 S . K |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Perfluorohexane Sulfonic Acid Potassium, Potassium perfluorohexanesulfonate, 1-Hexanesulfonic acid','1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-','potassium salt (9CI), 1-Hexanesulfonic acid','tridecafluoro-','potassium salt (6CI','8CI), Potassium (perfluorohexyl)sulfonate, Potassium perfluoro-1-hexanesulfonate, Potassium perfluorohexanesulfonate, Potassium tridecafluorohexan-1-sulfonate, Potassium tridecafluorohexane-1-sulfonate, Tridecafluorohexane-1-sulfonic acid potassium salt, Tridecafluorohexanesulfonic acid potassium salt |
| InChI formel | InChI=1S/C6HF13O3S.K/c7-1(8,3(11,12)5(15,16)17)2(9,10)4(13,14)6(18,19)23(20,21)22;/h(H,20,21,22);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [K+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | potassium;1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorohexane-1-sulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 438.2 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?