missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tridecafluorohexanesulfonic Acid Potassium Salt (Mixture of Isomers), TRC

Artikelnummer. 30453377
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30453377 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30453377 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT774700250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Perfluorohexanesulfonic acid potassium salt
CAS 3871-99-6
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C6 F13 O3 S . K
Mængde 250 mg
Synonym Perfluorohexane Sulfonic Acid Potassium, Potassium perfluorohexanesulfonate, 1-Hexanesulfonic acid','1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-','potassium salt (9CI), 1-Hexanesulfonic acid','tridecafluoro-','potassium salt (6CI','8CI), Potassium (perfluorohexyl)sulfonate, Potassium perfluoro-1-hexanesulfonate, Potassium perfluorohexanesulfonate, Potassium tridecafluorohexan-1-sulfonate, Potassium tridecafluorohexane-1-sulfonate, Tridecafluorohexane-1-sulfonic acid potassium salt, Tridecafluorohexanesulfonic acid potassium salt
InChI formel InChI=1S/C6HF13O3S.K/c7-1(8,3(11,12)5(15,16)17)2(9,10)4(13,14)6(18,19)23(20,21)22;/h(H,20,21,22);/q;+1/p-1
SMIL [K+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
IUPAC navn potassium;1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorohexane-1-sulfonate
Molekylvægt (g/mol) 438.2
Formel vægt 437.8998
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.