Få mere at vide
Tricyclohexyltinchlorid, 97 %
Artikelnummer. 15481768
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15481768 25 g 25g
15461768 1 g 1g
15471768 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15481768 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55493.14
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 3091-32-5 | C18H33ClSn | 403,622 g/mol
Tricyclohexyltinchlorid anvendes til fremstilling af dicyclohexyldisulfid. Det bruges også til syntese af organotinderivater af 2-thiophencarboxylsyre som enzymhæmmere og antibakterielle midler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tricyclohexyltinchlorid anvendes til fremstilling af dicyclohexyldisulfid. Det bruges også til syntese af organotinderivater af 2-thiophencarboxylsyre som enzymhæmmere og antibakterielle midler.
Opløselighed
Opløselig i ethanol, ether, toluen og chloroform. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3091-32-5
Molekylær formel C18H33ClSn
Molekylvægt (g/mol) 403.622
MDL nummer MFCD00003817
InChI nøgle OJVZYIKTLISAIH-UHFFFAOYSA-M
Synonym tricyclohexyltin chloride, stannane, chlorotricyclohexyl, chlorotricyclohexyltin, chloro tricyclohexyl stannane, tin, chlorotricyclohexyl, tricyclohexyltinchloride, acmc-1ck6z, tricyclohexylchlorotin
PubChem CID 76539
IUPAC navn chlor(tricyclohexyl)stannan
SMIL C1CCC(CC1)[Sn](C2CCCCC2)(C3CCCCC3)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tricyclohexyltin chloride
Smeltepunkt 123 °C til 125 °C
Lineær formel (C6H11)3SnCl
Mængde 25 g
FN nummer UN3146
Opløselighedsinformation Opløselig i ethanol, ether, toluen og kloroform. Uopløselig i vand.
Formel vægt 403.6
Procent renhed 97%