Få mere at vide
Tricyclohexylfosfonium Tetrafluoroborat, TRC
Artikelnummer. 30457346
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30457346 1 g
1 options
Artikelnummer. 30457346 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7782901G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tricyclohexylphosphonium Tetrafluoroborate
CAS 58656-04-5
Molekylær formel C18H33P . BF4.H
Mængde 1 g
Synonym Tri(cyclohexyl)phosphine tetrafluoroborate, PCy3.HBF4
InChI formel InChI=1S/C18H33P.BF4/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;2-1(3,4)5/h16-18H,1-15H2;/q;-1/p+1
SMIL F[B-](F)(F)F.C1CCC(CC1)[PH+](C2CCCCC2)C3CCCCC3
IUPAC navn tricyclohexylfosfanium; Tetrafluororat
Molekylvægt (g/mol) 368.2
Formel vægt 368.2427