Få mere at vide
Tricyclohexylfosfonium Tetrafluoroborat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tricyclohexylphosphonium Tetrafluoroborate |
| CAS | 58656-04-5 |
| Molekylær formel | C18H33P . BF4.H |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Tri(cyclohexyl)phosphine tetrafluoroborate, PCy3.HBF4 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H33P.BF4/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;2-1(3,4)5/h16-18H,1-15H2;/q;-1/p+1 |
| SMIL | F[B-](F)(F)F.C1CCC(CC1)[PH+](C2CCCCC2)C3CCCCC3 |
| IUPAC navn | tricyclohexylfosfanium; Tetrafluororat |
| Molekylvægt (g/mol) | 368.2 |
| Formel vægt | 368.2427 |