Få mere at vide
Tricyclohexylfosfhoniumtetrafluoroborat, 99%
Artikelnummer. 10764174 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10764174 5 g Glasflaske 5g
10137183 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10764174 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 386830050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-01-2027
CAS: 58656-04-5 | C18H34BF4P | 368,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58656-04-5
Molekylær formel C18H34BF4P
Molekylvægt (g/mol) 368.25
MDL nummer MFCD03840580
InChI nøgle MYSMMEUXKHJYKH-UHFFFAOYSA-O
Synonym tricyclohexylphosphonium tetrafluoroborate, tricyclohexylphosphine tetrafluoroborate, tricyclohexylphosphine tetrafluroborate, tricyclohexylphosphoniumtetrafluoroborate, pcy3.hbf4, ksc269e4n, tricyclohexylphosphine tetrofluroborate, tricyclohexyl phosphonium tetrafluoroborate, tetrafluoroboranuide tricyclohexylphosphanium, tricyclohexyl-phosphonium tetrafluoro borate
PubChem CID 11710396
SMIL F[B-](F)(F)F.C1CCC(CC1)[PH+](C1CCCCC1)C1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tricyclohexylphosphonium tetrafluoroborate
Smeltepunkt 165,0 °C til 169,0 °C
Farve Hvid
Elementær analyse 98,5% min.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig
IUPAC navn tetrafluorboranid; tricyclohexylphosphanium
Formel vægt 368.24
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tricyclohexylphosphonium tetrafluoroborate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.