Få mere at vide
Tricyclohexylfosfin, teknisk kvalitet
Artikelnummer. 11316269
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11316269 5 g 5g
11306269 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11316269 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044854.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2622-14-2 | C18H33P | 280,436 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2622-14-2
Molekylær formel C18H33P
Molekylvægt (g/mol) 280.436
MDL nummer MFCD00003853
InChI nøgle WLPUWLXVBWGYMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tricyclohexylphosphine, tricyclohexyl phosphine, phosphine, tricyclohexyl, tricyclohexyl-phosphane, pcy3, tricyclohexylphosphine solution, tchp, p cy 3, phosphorus tricyclohexyl, tricyclohexylphosphine, dissolved in toluene concentration
PubChem CID 75806
IUPAC navn tricyclohexylphosphan
SMIL C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)C3CCCCC3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tricyclohexylphosphine
Smeltepunkt 76 °C til 78 °C
Farve Hvid
Lugt Ubehageligt
Mængde 5 g
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 280.42
Grad Teknisk
Fysisk form Fast stof
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tricyclohexylphosphine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Tricyclohexylphosphine