Få mere at vide
Tricyclohexylfosfin, teknisk kvalitet
Artikelnummer. 11306269
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11306269 1 g 1g
11316269 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11306269 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044854.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2622-14-2 | C18H33P | 280,436 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2622-14-2
Molekylær formel C18H33P
Molekylvægt (g/mol) 280.436
MDL nummer MFCD00003853
InChI nøgle WLPUWLXVBWGYMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tricyclohexylphosphine, tricyclohexyl phosphine, phosphine, tricyclohexyl, tricyclohexyl-phosphane, pcy3, tricyclohexylphosphine solution, tchp, p cy 3, phosphorus tricyclohexyl, tricyclohexylphosphine, dissolved in toluene concentration
PubChem CID 75806
IUPAC navn tricyclohexylphosphan
SMIL C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)C3CCCCC3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tricyclohexylphosphine
Smeltepunkt 76°C to 78°C
Farve Hvid
Lugt Unpleasant
Mængde 1 g
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 280.42
Grad Teknisk
Fysisk form Fast stof