Få mere at vide
Tricyclohexylphosphinoxid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397258
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11397258 1 g 1g
11387258 5 g 5g
11377258 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11397258 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 030387.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 13689-19-5 | C18H33OP | 296.44 g/mol
Tricyclohexylphosphinoxid bruges som en ligand til en række metalkatalyserede organiske transformationer. Ligand brugt i den Pd-katalyserede kobling af malononitril med arylhalogenider.1 Voluminøs phosphinligand brugt med en Pd(0)-triolefinisk makrocyklisk katalysator til Suzuki-kobling af arylbromider og chlorider. Denne ligand påføres med Ni som et nøglemellemprodukt i dannelsen af cylcopentanforbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13689-19-5
Molekylær formel C18H33OP
Molekylvægt (g/mol) 296.44
MDL nummer MFCD00014298
InChI nøgle LEFPWWWXFFNJAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tricyclohexylphosphine oxide, phosphine oxide, tricyclohexyl, dicyclohexylphosphoroso cyclohexane, tricyclohexylphosphineoxide, acmc-1bo3x, 4-16-00-01009 beilstein handbook reference, tricyclohexylphosphine oxide 1g
PubChem CID 26187
IUPAC navn dicyclohexylphosphorylcyclohexan
SMIL O=P(C1CCCCC1)(C1CCCCC1)C1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tricyclohexylphosphine oxide
Smeltepunkt 155°C to 157°C
Mængde 1 g
FN nummer UN3464
Opløselighedsinformation Soluble in most organic solvents. Insoluble in water.
Formel vægt 296.42
Fysisk form Krystallinsk