Få mere at vide
Tricyclohexylphosphine, 1M solution in THF, AcroSeal™
Artikelnummer. 10602455 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10602455 100 mL AcroSeal™ Glass Bottle 100ml
1 options
Artikelnummer. 10602455 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 427831000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
CAS: 2622-14-2 | C18H33P | 280.43 g/mol
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Tricyclohexylphosphine
CAS 2622-14-2, 109-99-9
Farve Colorless to Yellow
Tæthed 0.9090g/mL
Flammepunkt −20°C
Emballage AcroSeal™ Glass Bottle
Molekylær formel C18H33P
MDL nummer MFCD00003853
Mængde 100 mL
Specifik vægtfylde 0.909
Synonym tricyclohexylphosphine, tricyclohexyl phosphine, phosphine, tricyclohexyl, tricyclohexyl-phosphane, pcy3, tricyclohexylphosphine solution, tchp, p cy 3, phosphorus tricyclohexyl, tricyclohexylphosphine, dissolved in toluene concentration
InChI nøgle WLPUWLXVBWGYMZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)C3CCCCC3
IUPAC navn tricyclohexylphosphane
Molekylvægt (g/mol) 280.43
PubChem CID 75806
Formel vægt 280.43
Fysisk form Solution
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Tricyclohexylphosphine, 1M solution in THF
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.