Få mere at vide
(Tricyclohexylphosfin)(1,5-cyclooctadien)(pyridin)iridium(I) hexafluorfosfat, 99 %
Artikelnummer. 10783824 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10783824 500 mg Glasflaske 500mg
10110472 100 mg Glasflaske 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10783824 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 363585000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 64536-78-3 | C31H50F6IrNP2 | 804,90 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64536-78-3
Molekylær formel C31H50F6IrNP2
Molekylvægt (g/mol) 804.90
MDL nummer MFCD00075097
InChI nøgle UJXHUUQZACSUOG-KJWGIZLLSA-N
Synonym crabtree's catalyst, unii-816rs2nbpn, 816rs2nbpn, 1,5-cyclooctadiene pyridine tricyclohexylphosphine iridium hexafluorophosphate, iridium i hexafluorophosphate, 1,5-cyclooctadiene pyridine tricyclohexylphosphine iridium i hexafluorophosphate, tricyclohexylphosphine 1,5-cyclooctadiene pyridine iridium i hexafluorophosphate, felkin-crabtree catalyst, crabtree's catalyst mi, crabtree's catalyst hexafluorophosphate
PubChem CID 5702647
IUPAC navn (1Z,5Z)-cycloocta-1,5-dien;iridium;pyridin;tricyclohexylphosphan;hexafluorphosphat
SMIL [Ir+].C1=CC=NC=C1.F[P-](F)(F)(F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1.C1CCC(CC1)P(C1CCCCC1)C1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Tricyclohexylphosphine)(1, 5-cyclooctadiene)(pyridine)iridium(I) hexafluorophosphate
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 175,0 °C
Farve Orange
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Mængde 500 mg
Fieser 10,116; 12,151; 13,88
Merck Index 15, 2554
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
Formel vægt 804.89
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (Tricyclohexylphosphine)(1,5-cyclooctadiene)(pyridine)iridium(I) hexafluorophosphate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.