Få mere at vide
Tricyclohexylchlorotin, TRC
Artikelnummer. 30454822
Skift visning
Mængde:
2.5 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30454822 10 g
30456829 5 g
30457233 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30454822 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT77450010G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3091-32-5
Molekylær formel C18 H33 Cl Sn
Molekylvægt (g/mol) 403.62
Synonym Tin, chlorotricyclohexyl- (7CI), Tricyclohexyltin chloride (6CI), Chlorotricyclohexylstannane, Chlorotricyclohexyltin, NSC 202692, Tricyclohexylstannyl chloride, Tris(cyclohexyl)tin chloride
IUPAC navn kloro(tricyclohexyl)stannane
SMIL Cl[Sn](C1CCCCC1)(C2CCCCC2)C3CCCCC3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tricyclohexyltin chloride
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/3C6H11.ClH.Sn/c3*1-2-4-6-5-3-1;;/h3*1H,2-6H2;1H;/q;;;;+1/p-1
Formel vægt 404.1293