Få mere at vide
Tricyclohexylfosfin (90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tricyclohexyl Phosphine |
| CAS | 2622-14-2 |
| Molekylær formel | C18H33P |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | NSC 158657, Tricyclohexylphosphine |
| InChI formel | InChI=1S/C18H33P/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h16-18H,1-15H2 |
| SMIL | C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)C3CCCCC3 |
| IUPAC navn | tricyclohexylfosfan |
| Molekylvægt (g/mol) | 280.43 |
| Formel vægt | 280.232 |