Få mere at vide
Tricyclohexylfosfin (90%), TRC
Artikelnummer. 30452698
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30452698 1 g
1 options
Artikelnummer. 30452698 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7746001G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tricyclohexyl Phosphine
CAS 2622-14-2
Molekylær formel C18H33P
Mængde 1 g
Synonym NSC 158657, Tricyclohexylphosphine
InChI formel InChI=1S/C18H33P/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h16-18H,1-15H2
SMIL C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)C3CCCCC3
IUPAC navn tricyclohexylfosfan
Molekylvægt (g/mol) 280.43
Formel vægt 280.232