Få mere at vide
Tricyclene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tricyclene |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16/c1-9(2)6-4-7-8(5-6)10(7,9)3/h6-8H,4-5H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 136.1252 |