missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tricyclene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tricyclene |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16/c1-9(2)6-4-7-8(5-6)10(7,9)3/h6-8H,4-5H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 136.1252 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?