Få mere at vide
Tricyclazole, TRC
Artikelnummer. 30133621
Skift visning
Mængde:
250 mg
2.5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30133621 2.5 g 2.5g
30133088 10 g -
30041327 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30133621 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT2914652.5G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 41814-78-2
Molekylær formel C9 H7 N3 S
Molekylvægt (g/mol) 189.24
Synonym 1,2,4-Triazolo[3,4-b]benzothiazole, 5-methyl-, 5-Methyl-1,2,4-triazolo[3,4-b]benzothiazole, Baan, Beam, Dhanteam, EL 291, Elanco 291, Gain, Gain (pesticide), MTB, Sivic, Tricyclazole
IUPAC navn 8-methyl-[1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3]benzothiazole
SMIL Cc1cccc2sc3nncn3c12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tricyclazole
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C9H7N3S/c1-6-3-2-4-7-8(6)12-5-10-11-9(12)13-7/h2-5H,1H3
Formel vægt 189.0361
Procent renhed >95%