missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tricyclazole, MedChemExpress

Artikelnummer. 16428476
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16428476 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16428476 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0848

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Tricyclazole is a pentaketide-derived melanin biosynthesis inhibitor and a unique fungicide for control of Pyricularia oryzae on rice.

Tricyclazole is a pentaketide-derived melanin biosynthesis inhibitor and a unique fungicide for control of Pyricularia oryzae on rice.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tricyclazole
Fysisk form Solid
CAS 41814-78-2
Farve Yellow
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C9H7N3S
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (660.54 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC1=C2N3C(SC2=CC=C1)=NN=C3
Molekylvægt (g/mol) 189.24
Formel vægt 189.24
Procent renhed 98.81%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.