Få mere at vide
Honeywell™ TRICOTON lette handsker
Artikelnummer. 12693343
Skift visning
Størrelse:
7
8
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
12693343 8 Hver
12683343 7 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12693343 Leverandør Honeywell™ Leverandørnr. RGT550T8
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Honeywell™ TRICOTON Light Gloves er en let strikket handske i 100% bomuld, der er konstrueret af let garn.
  • 100% bomuld let strikket handske
  • Strikketeknikken er med til at opnå en handske, der sidder godt efter hånden og god fingerfærdighed
  • Handsken giver maksimal komfort og ekstra robusthed
  • Med et neutralt pH-niveau og uden nogen behandling, tolereres denne bomuld perfekt af huden og begrænser absorptionen af sved
  • Den tætte strik giver handsken perfekt støtte, begrænser indtrængning af snavs, giver et godt touch og giver samtidig beskyttelse mod små snit
  • Lys farve forbedrer handskens hygiejne- og renhedsegenskaber
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 420-2003 EEC Grundlæggende standarder
Konstruktion Sømløs strik
Oversigt 13 gauge
Materiale Bomuld
Størrelse 8
Handske manchet stil Elastisk
Længde (metrisk) 23 cm