Få mere at vide
Tricosanol, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10267490 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
10267490 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 10267490 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 258161000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3133-01-5 | C23H48O | 340.64 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tricosanol
Navn note 99+%
CAS 3133-01-5
Smeltepunkt 74°C to 76°C
Farve Hvid
Kogepunkt 185°C (0.1 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C23H48O
Lineær formel CH3(CH2)22OH
MDL nummer MFCD00044484
Mængde 100 mg
Synonym 1-tricosanol, tricosanol, tricosyl alcohol, n-tricosanol, unii-k22080opox, n-tricosyl alcohol, acmc-2097cw, 1-tricosanol 10 microg/ml in methyl-tert. butyl ether
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in hydrocarbons,alcohols,ethers,ketones,specially when hot
InChI nøgle FPLNRAYTBIFSFW-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
IUPAC navn tricosan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 340.64
PubChem CID 18431
ChEBI CHEBI:78411
Formel vægt 340.63
Procent renhed 99+%
Fysisk form Fine Crystalline Powder or Flakes