Få mere at vide
n-Tricosane, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 16349457 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
16349457 1 mL
1 options
Artikelnummer. 16349457 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. S3685
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
n-Tricosane638-67-51000μg/mL
Certificeringer
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA Complaint
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Tricosane
Emballage 2mL amber prescored glass ampule
CAS 638-67-5, 75-09-2
CAS min % 0.1, 99.9
Koncentration eller sammensætningsnoter Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylær formel C23H48
Til brug med (udstyr) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI nøgle FIGVVZUWCLSUEI-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
IUPAC navn tricosane
Opløsningsmiddel eller Matrix MeCl
Molekylvægt (g/mol) 324.637
PubChem CID 12534
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:32934
Vis mere Vis mindre
Product intended for laboratory use only