Få mere at vide
Tricosane, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10361263 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10361263 1 g Glasflaske 1g
10433941 5 g Glasflaske 5g
10696504 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 10361263 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 421600010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 638-67-5 | C23H48 | 324.63 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 638-67-5
Molekylær formel C23H48
Molekylvægt (g/mol) 324.63
MDL nummer MFCD00009350
InChI nøgle FIGVVZUWCLSUEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-tricosane, tricosan, docosane, methyl, unii-t166b8r1vc, ch3-ch2 21-ch3, tricosane, analytical standard, tricosane, tricosane standardmaterialforgc, unii-j3n6x3yk96 component
PubChem CID 12534
ChEBI CHEBI:32934
IUPAC navn tricosan
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tricosane
Smeltepunkt 47°C to 50°C
Farve Hvid
Kogepunkt 380°C
Flammepunkt 113°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)21CH3
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 324.63
Procent renhed 98%
Fysisk form Shiny Flakes