Få mere at vide
Cytiva Tricorn Kolonner
Artikelnummer. p-4948817 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
5 mm
10 mm
Højde (metrisk):
20 mm
50 mm
60 mm
100 mm
150 mm
200 mm
300 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
10322630 5 mm 20 mm Hver
10556750 5 mm 150 mm Hver
10640571 10 mm 20 mm Hver
10527120 10 mm 60 mm Hver
10240930 5 mm 200 mm Hver
10337889 10 mm 200 mm Hver
10398839 10 mm 50 mm Hver
10352920 10 mm 150 mm Hver
10089229 10 mm 300 mm Hver
10849450 10 mm 100 mm Hver
10763812 5 mm 50 mm Hver
10176057 5 mm 100 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 missing translation for 'options'
Product Code. 10322630 missing translation for 'mfr' Cytiva missing translation for 'supplierNo' 28406408
Tricorn søjler er kompatible med høje flowhastigheder og er designet til højtydende medier som f.eks Sepharose , Superdex , og SOURCE .
  • Tricorn tomme søjler er designet til højtydende adskillelser i lille og mellem skala
  • Det moderne integrerede, snap-on design resulterer i en søjle, der er nem at samle, betjene og vedligeholde.
  • Bredt udvalg af søjledimensioner velegnet til mange forskellige rensningsbehov.
  • Glasrør belagt med plastfilm forhindrer skade, hvis søjlen tabes eller betjenes uden for dens specifikation.
  • Separat pakningsstik muliggør enkel kolonnepakning til en bred vifte af medier.
  • Låsering forhindrer utilsigtet komprimering af medieseng.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttype Tricorn Kolonner (tomme)
Sengevolumen 0,10-0,57 mL (én adapter), 0,0-0,52 mL (to adaptere)
Diameter (metrisk) Indvendig 5 mm
Mængde 1 stk.
Højde (metrisk) 20 mm
Inkluderer Glasrør, adapterenhed, endedæksel, filtersæt, to stoppropper, to fingertætte stik, to M6 stik, adapterlås og filterholder
Materiale Borosilikatglas
Maks. Tryk 1450psi (100 bar)
Support Type Polypropylen filter
Kolonnetype Tricorn Kolonne (tom)
Til brug med (applikation) Højopløsningsvæskekromatografi af biomolekyler udført ved medium til højt tryk