Få mere at vide
Cytiva Tricorn Kolonner
Artikelnummer. 10337889 Shop alle Cytiva produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
5 mm
10 mm
Højde (metrisk):
20 mm
50 mm
60 mm
100 mm
150 mm
200 mm
300 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10337889
Brand: Cytiva 28406417
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tricorn søjler er kompatible med høje flowhastigheder og er designet til højtydende medier som f.eks Sepharose , Superdex , og SOURCE .
  • Tricorn tomme søjler er designet til højtydende adskillelser i lille og mellem skala
  • Det moderne integrerede, snap-on design resulterer i en søjle, der er nem at samle, betjene og vedligeholde.
  • Bredt udvalg af søjledimensioner velegnet til mange forskellige rensningsbehov.
  • Glasrør belagt med plastfilm forhindrer skade, hvis søjlen tabes eller betjenes uden for dens specifikation.
  • Separat pakningsstik muliggør enkel kolonnepakning til en bred vifte af medier.
  • Låsering forhindrer utilsigtet komprimering af medieseng.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Tricorn Kolonner (tomme)
Sengevolumen 14,07-16,42 mL (én adapter), 11,50-16,21 mL (to adaptere)
Diameter (metrisk) Indvendig 10 mm
Mængde 1 stk.
Højde (metrisk) 200 mm
Inkluderer Glasrør, adapterenhed, endedæksel, filtersæt, to stoppropper, to fingertætte stik, to M6 stik, adapterlås og filterholder
Materiale Borosilikatglas
Maks. Tryk 725psi (50 bar)
Support Type Polypropylen filter
Kolonnetype Tricorn Kolonne (tom)
Til brug med (applikation) Højopløsningsvæskekromatografi af biomolekyler udført ved medium til højt tryk