Få mere at vide
Cytiva Tricorn Kolonner
Shop alle Cytiva produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
5 mm
10 mm
Højde (metrisk):
20 mm
50 mm
60 mm
100 mm
150 mm
200 mm
300 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Tricorn tomme søjler er designet til højtydende adskillelser i lille og mellem skala
- Det moderne integrerede, snap-on design resulterer i en søjle, der er nem at samle, betjene og vedligeholde.
- Bredt udvalg af søjledimensioner velegnet til mange forskellige rensningsbehov.
- Glasrør belagt med plastfilm forhindrer skade, hvis søjlen tabes eller betjenes uden for dens specifikation.
- Separat pakningsstik muliggør enkel kolonnepakning til en bred vifte af medier.
- Låsering forhindrer utilsigtet komprimering af medieseng.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Tricorn Kolonner (tomme) |
| Sengevolumen | 3,63-4,11 mL (én adapter), 3,11-4,05 mL (to adaptere) |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 5 mm |
| Mængde | 1 stk. |
| Højde (metrisk) | 200 mm |
| Inkluderer | Glasrør, adapterenhed, endedæksel, filtersæt, to stoppropper, to fingertætte stik, to M6 stik, adapterlås og filterholder |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Maks. Tryk | 1450psi (100 bar) |
| Support Type | Polypropylen filter |
| Kolonnetype | Tricorn Kolonne (tom) |
| Vis mere |