Få mere at vide
Cytiva Tricorn™ Adopterenhed
Shop alle Cytiva produkter
Til brug med:
Til 10 kolonner
Til 5 kolonner
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Tricorn søjler er designet til højopløsningsvæskekromatografi af biomolekyler udført ved medium til højt tryk. De er velegnede til brug med højtydende medier, som f.eks Sepharose Høj ydeevne, Superdex Forberedelseskarakter, og SOURCE .
- Søjlerne fås med indvendige diametre på 5 og 10 mm, og i længder fra 20 til 200 mm. Søjlelængder på 300 og 600 mm er også tilgængelige for søjlerne med en diameter på 10 mm. Designet og dimensionerne af søjlerne gør dem særligt anvendelige til screenings- og poleringstrin i proteinoprensning.
- Glasrør belagt med plastfilm beskytter individer i laboratoriet mod skade, hvis kolonnen tabes eller betjenes uden for dens specifikation.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med | Til 5 kolonner |
| Materiale | Ethylen Propylen, PEEK , polypropylen |